Learn More
Avantor™ Disco de extracción de amina cuaternaria SAX BAKERBOND Speedisk™
Código de producto. 15527694 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15527694 20/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 15527694 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 805806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.86€
    632.48€ / paquete de 1
    Ahorro 184.38€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. El disco de extracción de amina cuaternaria BAKERBOND Speedisk Avantor no es ni un cartucho ni una membrana, pero sirve de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combina un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
  • Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
  • Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
  • Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
  • Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
  • Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Método EPA 552.1, ácidos haloacéticos y Dalapon
Para utilizar con (equipo) Estación de extracción ampliada (8095-06)
Tipo Disco de extracción de amina cuaternaria SAX
Cantidad 20/paq.
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether