Learn More
Avantor™ Speedisk de BAKERBOND™ Discos de extracción
Código de producto. 15568904 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Disco de extracción de octadecilo (C18XF)
Disco de extracción de octilo (C8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15568904 Disco de extracción de octilo (C8) cada uno
10406423 Disco de extracción de octadecilo (C18XF) paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568904 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 805706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.18€
    474.68€ / paquete de 1
    Ahorro 134.50€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. Los discos de extracción BAKERBOND Speedisk Avantor no son ni un cartucho ni una membrana, pero sirven de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combinan un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
  • Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
  • Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
  • Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
  • Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
  • Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Diquat, paraquat y método 549.1 de la EPA
Para utilizar con (equipo) Estación de extracción ampliada (8095-06)
Absorbente C18XF
Tipo Disco de extracción de octilo (C8)
Cantidad 20/paq.
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether