Learn More
Avantor™ Disco de extracción de octadecilo (C18) BAKERBOND Speedisk™
Código de producto. 15568464 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Absorbente:
C18
C18 (alta capacidad)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Absorbente Tamaño de la unidad
15568464 C18 (alta capacidad) cada uno
10625021 C18 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15568464 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 805507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.71€
    543.12€ / paquete de 1
    Ahorro 156.59€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. Avantor BAKERBOND Speedisk Los discos de extracción de octadecilo (C18) no son cartuchos ni membranas que proporcionen una excelente herramienta SPE para muestras ambientales y combinen un lecho delgado de BAKERBOND Absorbente con una configuración laminar especial para analizar agua potable, agua subterránea, aguas residuales, residuos sólidos o corrientes de proceso.
  • Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
  • Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
  • Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
  • Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
  • Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Métodos de la serie 500, 608 SW 846/3535 de la EPA estadounidense y con muestras industriales ligeramente polares a no polares
Para utilizar con (equipo) Estación de extracción ampliada (8095-06)
Absorbente C18 (alta capacidad)
Tipo Disco de extracción
Cantidad 20/paq.
Diámetro exterior (métrico) 50 mm