Learn More
Avantor™ Disco de extracción de DVB H2O-fílico BAKERBOND Speedisk™
Código de producto. 15557694 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15557694 20/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 15557694 Proveedor Avantor™ N.º de proveedor 807206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    806.21€
    665.45€ / paquete de 1
    Ahorro 140.76€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Maximiza la capacidad, la adsorción y la velocidad de la SPE. El disco de extracción de DVB H2o-fílico BAKERBOND Speedisk Avantor no es ni un cartucho ni una membrana, pero sirve de excelente herramienta de SPE para muestras medioambientales y combina un lecho fino de absorbente BAKERBOND con una configuración laminar especial para someter a prueba el agua potable, la subterránea, las residuales, los residuos sólidos o los flujos de proceso.
  • Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
  • Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
  • Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
  • Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
  • Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SW846 H2O Fóbico a Ligeramente H2O Compuestos Filísticos
Para utilizar con (equipo) Estación de extracción ampliada (8095-06)
Tipo Disco de extracción de DVB H2O-fílico
Cantidad 20/paq.
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CV BAKERBOND SPEEDISK H2O-PHILIC BAKERBOND
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropyl ether