Learn More
J.T. Baker Columnas BAKERBOND spe™ de extracción de gel de sílice (SiOH) desechables, J.T. Baker™
Código de producto. 10381511 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
500 mg
1000 mg
Capacidad de columna (métrico):
3 mL
6 mL
Cantidad:
30/paq.
50/paq.
Paquete de 250
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Cantidad unitSize
10381511 500 mg 3 mL 50/paq. paquete de 50
10474911 500 mg 6 mL 30/paq. paquete de 30
10781272 1000 mg 6 mL 30/paq. paquete de 30
15547654 500 mg 6 mL Paquete de 250 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10381511 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 708603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    316.86€ / paquete de 50
    Ahorro 66.14€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 mL
Fase de columna Gel de sílice
Descripción Columna de extracción desechable
Peso del lecho 500 mg
Formato Gránulos
Tamaño de partículas 40 μm
Absorbente Sílice
Tamaño de poro 60 angstroms
Cantidad 50/paq.
Color Blanco