Learn More
J.T. Baker Columnas de extracción desechables de ácido sulfónico aromático (C6H5SO3H) BAKERBOND Spe™, J.T. Baker™
Código de producto. 10381561 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381561 50/caja paquete de 50
10299430 30/caja paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381561 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 709003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.53€
    463.80€ / paquete de 50
    Ahorro 134.73€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Columnas de extracción desechable
CAS 126850-16-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Olor Inodoro
Cantidad 50/caja
Forma física Sólido
Información de solubilidad Prácticamente insoluble