Learn More
J.T. Baker Columnas de extracción desechables de ácido sulfónico aromático (C6H5SO3H) BAKERBOND Spe™, J.T. Baker™
Código de producto. 10299430 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10299430 30/caja paquete de 30
10381561 50/caja paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10299430 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 709007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00€
    395.69€ / paquete de 30
    Ahorro 121.31€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas de extracción desechable
CAS 126850-16-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Olor Inodoro
Cantidad 30/caja
Forma física Sólido
Información de solubilidad Practically Insoluble