Learn More
J.T. Baker™ Procesador de columnas BAKER spe-12G, diseño de vidrio
Código de producto. 15597644 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597644 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15597644 Proveedor J.T. Baker™ N.º de proveedor 699800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3354.75€
    2736.28€ / paquete de 1
    Ahorro 618.47€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Ofrece una gran flexibilidad, ya que es capaz de procesar hasta 12 dispositivos SPE de diferentes alturas, diámetros o formatos al mismo tiempo. J.T. El procesador de columnas BAKER spe-12G con diseño de vidrio Baker™ es un sistema completo de 12 puertos que incluye un recipiente de vacío hecho de vidrio y una gradilla para la recogida de muestras.
El sistema del procesador de columnas BAKER spe-12G con diseño de vidrio es popular en el sector y es compatible con todos los dispositivos y accesorios con conectores de tipo luer (por ejemplo, BAKERBOND spe, columnas BAKERBOND Speedisk™ y discos de extracción de BAKERBOND Speedisk™).
J.T. Baker™ BAKER SPE-12G es un sistema de 12 puertos, adecuado para procesar hasta 12 columnas SPE al mismo tiempo. El procesador incluye:
  • recipiente de vacío hecho de vidrio
  • tapa con conectores luer y juntas
  • llaves de paso para control de flujo individual
  • agujas de acero inoxidable
  • gradilla de recogida de muestras de vidrio
  • bandejas de altura ajustable
  • indicador de vacío/controlador
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida
Para utilizar con (equipo) Columnas de extracción y discos con conectores tipo Luer, como BAKERBOND Spe, columnas BAKERBOND Speedisk
Tipo Procesador de vacío para SPE
Material Cámara de vacío hecha de vidrio y gradilla de recogida de muestras, tapa de poliamida, conectores luer/llaves de paso de PTFE, juntas de polietileno/neopreno
Cantidad 1 unidad