Learn More
Envase para cromatografía flash de gel de sílice de 40 μm, J.T. Baker™
Código de producto. 10290051 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10290051 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10290051 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 702401
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BAKER Silica Gel 40μm Flash Chromatography Packing
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
CAS 63231-67-4
Fórmula molecular H2O3Si
Clave InChI IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Si](=O)O
Nombre IUPAC dihidroxi(oxo)silano
Peso molecular (g/mol) 78.098
PubChem CID 14768