Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T. Baker™
Código de producto. 15598294 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Sheets
Tamaño de la unidad:
1 paquete
15598294 25 Sheets 1 paquete
1 options
Código de producto. 15598294 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 447304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lámina flexible para TLC
CAS 9004-34-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose PEI
Color White
Forma física Cristal o polvo
Información de solubilidad Insoluble in water
Cantidad 25 Sheets