Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, celulosa PEI-F, J.T. Baker™
Código de producto. 15527594 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Sheets
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15527594 25 Sheets cada uno
1 options
Código de producto. 15527594 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 447404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lámina flexible para TLC
CAS 9004-34-6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose PEI-F
Color Blanco
Forma física Cristal o polvo
Información de solubilidad Insoluble in water
Cantidad 25 Sheets