Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, celulosa DEAE, J.T. Baker™
Código de producto. 15537594 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Sheets
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15537594 50 Sheets cada uno
1 options
Código de producto. 15537594 Proveedor J.T. Baker N.º de proveedor 447700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lámina flexible para TLC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose DEAE
Color Blanco
CAS 9004-34-6
Forma física Cristal o polvo
Información de solubilidad Insoluble in water
Cantidad 50 Sheets