Learn More
Thermo Scientific™ Baird Parker RPF Agar Base
Descripción
Baird Parker RPF Agar Base is a ready to use selective medium to isolate and enumerate coagulase‐positive staphylococci from food samples.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Straw |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 25°C |
| Formato | 125 mL Sirop Bottle |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | De 89 a 91 g |
| Tipo de empaquetado | 10 Sirop Bottles with metal R.O.P.P. cap closures in a box |
| Cantidad | 10/Pk. |