Learn More
Baicalin, TRC
Código de producto. 30135298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135298 25 mg 25 miligramos
30132436 1 g 1 g
30007530 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11525525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21967-41-9
Fórmula molecular C21 H18 O11
Peso molecular (g/mol) 446.36
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5,6-dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl, Baicalin (6CI,7CI,8CI), Baicalein 7-O-glucuronide, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide, Baicalein 7-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,6-dihidroxi-4-oxo-2-fenilcromeno-7-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baicalin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0849
Porcentaje de pureza >95%