Learn More
Baicalin, MedChemExpress
Código de producto. 16499026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499026 100 mg 100 miligramos
16492509 1 g 1 g
16481328 5 g 5 g
16452366 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0197
MedChemExpress Baicalin, as a flavonoid glycoside, is an allosteric carnitine palmityl transferase 1 (CPT1) activator. Baicalin reduces the expression of NF-κB.
Baicalin, as a flavonoid glycoside, is an allosteric carnitine palmityl transferase 1 (CPT1) activator. Baicalin reduces the expression of NF-κB.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baicalin
CAS 21967-41-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O11
Cantidad 100 mg
Sinónimo Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=C(O)C(O)=C3C(C=C(C4=CC=CC=C4)OC3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 446.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus