Learn More
Baicalein, TRC
Código de producto. 30137206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137206 2.5 g 2.50 g
30134439 1 g 1 g
30010033 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1153002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-67-8
Fórmula molecular C15 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-, Baicalein (6CI), Flavone, 5,6,7-trihydroxy- (7CI,8CI), 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxyflavone, Baikalein, NSC 661431, Noroxylin
Nombre IUPAC 5,6,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES O=C1C=C(OC2=CC(O)=C(O)C(O)=C12)C=3C=CC=CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baicalein
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528