Learn More
Baicaleína monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Baicalein, Monohydrate |
| CAS | 352000-07-8 |
| Fórmula molecular | C15H12O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,6,7-Trihydroxyflavone Monohydrate, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5.H2O/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12;/h1-7,17-19H;1H2 |
| SMILES | O.Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5,6,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 288.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0634 |