Learn More
Baicalein, MedChemExpress
Código de producto. 16489026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489026 Proveedor Medchem Express Supplier No. HYN0196
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Baicalein (5,6,7-Trihydroxyflavone) is a xanthine oxidase inhibitor with an IC50 value of 3.12 μM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Baicalein
CAS 491-67-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,6,7-Trihydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (185.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease