missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAI3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15992335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15992335 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15992335 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA575813

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

BAI3 Polyclonal Antibody

BAI3 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BAI3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Adgrb3
N.º de referencia del gen O60242, Q80ZF8
Alias de gen A830096D10Rik; ADGRB3; Adhesion G protein-coupled receptor B3; BAI3; Brain-specific angiogenesis inhibitor 3; dJ91B17.1 (brain-specific angiogenesis inhibitor 3); G protein-coupled receptor BAI3; KIAA0550
Símbolos de los genes Adgrb3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues in Human BAI3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 210933, 301309, 577
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.