Learn More
BAI1, MedChemExpress
Descripción
BAI1 is a selective and allosteric inhibitor of BAX, an apoptosis regulator. BAI1 directly binds to BAX and allosterically inhibits BAX activation. BAI1 has the potential for the research of diseases mediated by BAX-dependent cell death.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BAI1 |
| CAS | 335165-68-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H21Br2N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 18.67 mg/mL (39.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CN1CCNCC1)CN2C3=C(C4=C2C=CC(Br)=C4)C=C(Br)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 467.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.2 |
| Mostrar más |