Learn More
Interscience™ BagPage Bolsa para licuadora 400 XR
Código de producto. 13565560
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13565560 400 mL paquete de 400
1 options
Código de producto. 13565560 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 122425
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
BagPage XR es una bolsa licuadora con filtro microperforado de página completa diseñada para muestras muy duras (frutos secos, berberechos, mariscos, tierra, etc.). La filtración es instantánea sin riesgo de contaminación cruzada.
  • BagPage XR ha sido especialmente diseñado para muestras muy duras y/o mezclas largas.
  • Fabricado con material 50% más grueso
  • Simplifica el pipeteo del filtrado.
  • El pipeteo está libre de residuos gracias al filtro microperforado integrado
  • Una soldadura especial indica dónde pipetear
  • La filtración se realiza durante la mezcla.
  • No es necesario esperar a que sedimenten los residuos para pipetear.
  • Sin contaminación cruzada
  • Conservar en un lugar templado y seco, alejado de la humedad y la luz.
  • Volumen de mezcla óptimo: 50 a 300 ml
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y Manual analítico bacteriológico de la FDA
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Contiene muestra
Para utilizar con (equipo) Mezclador de bolsas, DiluFlow
Material Plástico multicapa reforzado
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 400 bolsas/caja.
N.° por paquete 25 bolsas/paquete.
Línea de productos BagPage
Cantidad 1 Cs.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 4,5 mil
Dimensiones (L x An) 190 x 300 mm
Longitud (imperial) 7,48 in
Anchura (imperial) 7,48 in
Altura (imperial) 11,81 in
Altura (métrico) 300 mm
Tipo de producto Bolsa para mezclador
Capacidad (imperial) 0.7 pt.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 190 mm
Anchura (métrico) 190 mm
Grosor (métrico) 115 μm