Learn More
Interscience™ BagMixer 400 vatios
Código de producto. 10143734
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10143734 De 50 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10143734 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 022230
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
El BagMixer 400 W mezcla eficientemente cualquier tipo de muestra, evitando riesgos de contaminación cruzada.
  • Se adapta a todo tipo de aplicaciones y es compatible con todas las bolsas de licuadora.
  • El movimiento peristáltico de las paletas permite una extracción bacteriana óptima durante la mezcla, sin riesgo de contaminación cruzada.
  • En 30 segundos, la muestra está lista para su análisis.
  • La puerta ventana permite un control rápido de la mezcla en proceso.
Especificaciones
Tipo de producto Batidora de paleta
Tensión 220/240 V
Vataje 135 W
Capacidad (métrico) De 50 a 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Material Acero inoxidable
Pantalla Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de muestras
Para utilizar con (equipo) Bolsas para muestras
Incluye Bandeja de goteo de seguridad, cable de alimentación, manual del usuario, certificado de conformidad/tarjeta de garantía, 1 paquete. Bolsas para mezcladores
N.º de carreras 8 tiempos