Learn More
Interscience™ BagMixer 400 SO
Código de producto. 16375695
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16375695 De 50 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16375695 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 025100
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El BagMixer 400 SW es una batidora de laboratorio de nueva generación, silenciosa, muy robusta y fácil de usar. La puerta ventana permite un control rápido del proceso de mezcla.
  • Se adapta a todo tipo de aplicaciones y es compatible con todas las bolsas de licuadora.
  • El sonido producido es inferior a 48 dBA
  • Potencia de mezcla ajustable
  • Viene con LiquidSensor, por lo que si una bolsa de licuadora tiene fugas, BagMixer se detiene automáticamente
  • El sensor detecta cualquier líquido y le avisa de inmediato, lo que le permite guardar su muestra
  • 250 kg de resistencia a la presión para un cierre estanco
  • Las luces LED iluminan el banco para avisarte cuando la mezcla ha terminado.
  • El código de color indica el estado
Especificaciones
Tipo de producto Batidora de paleta
Tensión 100/240 V
Vataje 55 W
Capacidad (métrico) De 50 a 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27.6 x 45.9 x 35.7 mm
Altura (imperial) 14 in
Altura (métrico) 35.6 cm
Material Acero inoxidable
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de muestras
Para utilizar con (equipo) Bolsas para muestras
Incluye Bandeja de goteo de seguridad integrada, cable de alimentación, manual del usuario, guía rápida del usuario, 1 paquete. Bolsas para mezcladores
Nivel de ruido 48 dBA
N.º de carreras De 4 a 10 golpes
Peso (imperial) 52.9 lb.
Peso (métrico) 24.7 kg