Learn More
Interscience™ BagMixer 400 S
Código de producto. 16382226
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16382226 De 50 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16382226 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 025000
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El BagMixer 400 S es una licuadora de laboratorio de alta eficiencia. Silencioso y ultra robusto, permite evitar todos los riesgos de contaminación cruzada.
  • Se adapta a todo tipo de aplicaciones y es compatible con todas las bolsas de licuadora.
  • El sonido producido es inferior a 48 dBA
  • Potencia de mezcla ajustable
  • 250 kg de resistencia a la presión para un cierre estanco
  • Las luces LED iluminan el banco para avisarte cuando la mezcla ha terminado.
  • El código de color indica el estado
Especificaciones
Tipo de producto Batidora de paleta
Tensión 100/240 V
Vataje 55 W
Capacidad (métrico) De 50 a 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27.6 x 45.9 x 35.7 cm
Material Acero inoxidable
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de muestras
Para utilizar con (equipo) Bolsas para muestras
Incluye Bandeja de goteo de seguridad integrada, cable de alimentación, manual del usuario, guía rápida del usuario, 1 paquete. Bolsas para mezcladores
Nivel de ruido 48 dBA
N.º de carreras De 4 a 10 golpes
Peso (imperial) 55.33 lb.
Peso (métrico) 25.1 kg