Learn More
Interscience Mezclador BagMixer 400 P
Código de producto. 10387414
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 – 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10387414 50 – 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10387414 Proveedor Interscience N.º de proveedor 021230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00€
    2367.30€ / paquete de 1
    Ahorro 317.70€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
BagMixer 400 P mezcla eficientemente cualquier tipo de muestra, evitando el riesgo de contaminación cruzada
Homogeneizador de laboratorio de 400 ml con puerta lisa de acero inoxidable para preparación de muestras
  • Volumen útil: 50 - 400 mL
  • Velocidad fija (8 golpes/s)
  • Temporizador de mezcla (30 - 210 s o∞ )
  • Potencia de mezcla ajustable (patentada)
  • Parada de las palas una al lado de la otra
  • Q-Tight™ Cierre: cierre hermético para evitar fugas por la parte superior de la bolsa.
  • Puerta de apertura total (270°)
Especificaciones
Velocidad Fijo
Tensión 110/220 V
Requisitos eléctricos 110/220 V, 50/60 Hz
Vataje 135 W
Capacidad (métrico) 50 – 400 mL
Intervalo de volumen (métrico) De 50 a 400 ml
Fondo (imperial) 15,35 in
Fondo (métrico) 390mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26.8 x 44.1 x 28.3 cm
Altura (imperial) 11,14 in
Altura (métrico) 290 mm
Anchura (imperial) 10,24 in
Anchura (métrico) 260 mm
Material de base Acero inoxidable
Material del recipiente Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (manual analítico bacteriológico)
Descripción BagMixer 400 P mezcla eficientemente cualquier tipo de muestra, evitando el riesgo de contaminación cruzada. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y es compatible con todas las bolsas de batidora. Es una herramienta robusta, totalmente de acero inoxidable.
Para utilizar con (aplicación) El BagMixer La batidora de paletas se utiliza para análisis microbiológicos en las industrias alimentaria, medioambiental, farmacéutica, veterinaria y en institutos de investigación públicos. Se utiliza para la preparación de muestras para el control de calidad de materias primas, productos en producción y el control de productos terminados...
Para utilizar con (equipo) bolsas de muestra
Incluye Se entrega con: 1 cable de alimentación, manual de usuario, guía rápida de usuario, 1 paquete gratuito de bolsas para licuadora
Modelo BagMixer 400 p
N.º de carreras 8
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Mezclador
Frecuencia 50/60 Hz