Learn More
Interscience™ BagMixer 400 CC
Código de producto. 15345235
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 50 a 400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15345235 De 50 a 400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15345235 Proveedor Interscience™ N.º de proveedor 024230
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El BagMixer 400 CC mezcla eficientemente cualquier tipo de muestra, evitando el riesgo de contaminación cruzada.
  • Se adapta a todo tipo de aplicaciones y es compatible con todas las bolsas de licuadora.
  • Las paletas de clic patentadas 'Click and Clean' permiten el acceso directo a la cámara de mezcla para una limpieza profunda
Especificaciones
Tipo de producto Batidora de paleta
Tensión 100/240 V
Vataje 55 W
Capacidad (métrico) De 50 a 400 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27 x 42.1 x 26.6 cm
Anchura (imperial) 10,6 in
Anchura (métrico) 27 cm
Material Acero inoxidable
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Mezcla de muestras
Para utilizar con (equipo) Bolsas para muestras
Incluye Bandeja de goteo de seguridad, cable de alimentación, manual del usuario, guía rápida del usuario, 1 paquete. Bolsas para mezcladores
N.º de carreras De 4 a 10 golpes
Peso (imperial) 35.49 lb.
Peso (métrico) 16.1 kg