Learn More
BAGE4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839554 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16839554 20 μL 20 microlitros
16829554 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16839554 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 200711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody can recognize BAGE4, BAGE, BAGE3, BAGE5.
BAGE4, also named as MLL3P and CT2.4, belongs to the BAGE family. It is a candidate gene encoding tumor antigens. BAGE4 is Cancer/testis antigen 2.4.
Especificaciones
Antígeno BAGE4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica BAGE3
N.º de referencia del gen Q13072, Q86Y27, Q86Y28, Q86Y29
Alias de gen B melanoma antigen 4, BAGE4, Cancer/testis antigen 2.4, CT2.4, MLL3P
Símbolos de los genes BAGE, BAGE3, BAGE4, BAGE5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 574, 85316, 85317, 85318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG