Learn More
Interscience Pinza de cierre BagClip™
Código de producto. 10153734
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10153734 400 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 10153734 Proveedor Interscience N.º de proveedor 231040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BagClip allows a temporary closing in 3 points on any type of bag.
Closing clips for 400 mL bags - Width : 19.5 cm
Especificaciones
Descripción BagClip is a temporary closing clip. It fits all types of bags.
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de tapón Sistema de cierre de tres puntos
Color Verde
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Closing bag
Para utilizar con (equipo) Sample bags
Incluye Green tube, white clips. Together they form the closing clip
Material Plástico
Esterilidad No estéril
Volumen de llenado 400 mL
Sin látex Sí
N.° por paquete 50
Cantidad 50 Paq.
Longitud (imperial) 8.86 in. green tube, 7.68 in. white clips
Anchura (imperial) 9.45 in.
Peso (imperial) 0.03 lb
Peso (métrico) 13 g / 13000 mg
Tipo de producto Pinza de cierre
Capacidad (imperial) 0.70 pt.
Capacidad (métrico) 400 mL
Longitud (métrico) 225 mm (Green Tube), 195 mm (White Clips)
Anchura (métrico) 24 cm