Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsa de muestreo de gases de PVF Chemware™ Tedlar™
Código de producto. 12318617
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de llenado:
37,7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de llenado Tamaño de la unidad
12318617 37,7 L cada uno
1 options
Código de producto. 12318617 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1075021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bolsa de muestreo de gases flexible y duradera adecuada para el análisis de gases no corrosivos. La bolsa de muestreo de gases de PVF Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ Tedlar™ está sellada térmicamente para un funcionamiento a prueba de fugas.
  • Adecuada para contener gases o líquidos
  • Adecuada para trenes de muestreo de gases
  • Sellado térmico en todos los lados
  • No contaminantes
  • Inerte a la mayoría de los gases no corrosivos
  • Baja permeabilidad
  • Disponible con una válvula de apertura/cierre de latón chapado en níquel que acepta tubos flexibles con diámetro interno de 6,35 mm (1/4 pulg.) o un septum de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para su uso con una aguja hipodérmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Gas and Liquid Sampling
Incluye Conexión de septum
Material PVDF
Volumen de llenado 37,7 L
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 600 x 600mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (imperial) 23,6 in
Tipo de producto Tedlar Bag
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Grosor (métrico) 50 μm