Learn More
Saint-Gobain Bolsa de muestreo de gases con válvula de septum FEP de PTFE, 600 x 900 mm Chemware
Código de producto. 11954918
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11954918 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 11954918 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor D1075008
Cantidad Precio
1 473.28€ / paquete de 1
6 314.21€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las bolsas reutilizables resisten los daños causados por la radiación y los gases corrosivos
  • Reutilizable
  • Resistencia a los daños causados por la radiación y los gases corrosivos
  • Las bolsas reutilizables resisten los daños causados por la radiación y los gases corrosivos
  • 5 mil de grosor
  • Resiste temperaturas de hasta 93 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bolsas de muestreo con válvula de septum
Color Transparente
Material FEP
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 93 °C
Grosor (imperial) 5 mil
Dimensiones (L x An) 600 x 910 mm
Capacidad (métrico) 50 L