Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con conexión de encendido y apagado
Código de producto. 11914918
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Interruptor on/off
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11914918 Interruptor on/off cada uno
1 options
Código de producto. 11914918 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1075004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.53€
    184.94€ / paquete de 1
    Ahorro 118.59€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Chemware™ Las bolsas de muestreo de gases y líquidos FEP con conexión de encendido y apagado son bolsas de muestreo flexibles y resistentes a los químicos.
  • Fabricadas con película de fluoropolímero FEP de 5 mil, estas bolsas flexibles y resistentes están selladas térmicamente en los cuatro lados para brindar resistencia química completa y un funcionamiento a prueba de fugas.
  • Son inertes a la mayoría de los productos químicos y tienen baja permeabilidad, lo que limita la pérdida de muestra.
  • Disponible con una válvula de encendido y apagado de latón niquelado que acepta tubos flexibles de 1/ 4 de pulgada (6,4 mm) de diámetro interior o con un tabique de PTFE/silicona en una carcasa de polipropileno para usar con una aguja hipodérmica.
  • Estas bolsas de FEP son fáciles de usar.
  • Se pueden almacenar durante un período ilimitado antes de su uso.
  • Las aplicaciones incluyen el análisis de muestras de gas, la extracción de muestras de aire de los sistemas de escape de chimeneas, el monitoreo de la calidad del aire o la calibración de instrumentos en el campo.
  • Tamaños y configuraciones personalizados disponibles a pedido.
  • Las bolsas están empaquetadas individualmente.
  • Todas las bolsas también están disponibles en paquetes de 10, excepto el tamaño 50 L que está disponible en paquetes de 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bolsas para muestras
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones incluyen análisis de muestras de gases, extracción de muestras de aire de sistemas de escape de chimeneas, control de la calidad del aire o instrumentos de calibración en campo
Incluye Interruptor on/off
Material FEP
Embalaje interior de protección Envasado individual
Dimensiones (L x An) 600 x 900 mm
Longitud (imperial) 23,6 in
Anchura (imperial) 35,4 in
Tipo de producto Bolsas para muestreo de gases
Capacidad (imperial) GID_900000001301652
Capacidad (métrico) 50 l
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 900 mm