Learn More
Micronova™ Cortador de bolsas de seguridad
Código de producto. 17745394 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17745394 Naranja paquete de 6
1 options
Código de producto. 17745394 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BC01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    44.57€ / paquete de 6
    Ahorro 1.93€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Este cortador de seguridad desechable de plástico está diseñado con un mango ergonómico y protector de hoja de seguridad para usar con bolsas de materia prima y suministros de producción en entornos controlados y áreas de soporte. Disponible irradiado con
El cortador de bolsas de seguridad Micronova está diseñado con un mango ergonómico y protector de hoja de seguridad, lo que elimina la necesidad de cambiar las hojas debido al aflojamiento. Disponible con un protector de seguridad retráctil opcional.
  • Cortador seguro para bolsas de materias primas y suministros de producción
  • Mangos de plástico desechable ergonómico
  • Para su uso en entornos controlados y áreas de soporte
  • Protector de seguridad retráctil opcional
  • Disponible irradiado con rayos gamma
Especificaciones
Material de la hoja Acero inoxidable
Tipo de mango Mango ergonómico
Tipo de producto Cortador de bolsas
Material de la carcasa Copolímero
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15,2 cm
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Se envía a temperatura ambiente
Dimensiones (L x An) 15,2 x 3,8 cm
Para utilizar con (aplicación) Parar cortar bolsas en ambientes controlados
Incluye Protección de seguridad de la hoja retráctil automática (no es necesario cambiar la hoja)
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,8 cm