Learn More
Bafilomicina B1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bafilomycin B1 |
| CAS | 88899-56-3 |
| Fórmula molecular | C44H65NO13 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Setamycin, [2R-[2R*[1S*[2R*,4R*(E),5S*,6R*],2R*,3S*],3S*,4E,6E,9S*,10S*,11R*,12E,14Z]]-4-[(2-Hydroxy-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)amino]-4-oxo-tetrahydro-2-hydroxy-2-[2-hydroxy-3-(10-hydroxy-3,15-dimethoxy-7,9,11,13-tetramethyl-16-oxooxacyclohexadeca-4,6,12,14-tetraen-2-yl)-1-methylbutyl]-5-methyl-6-(1-methylethyl)-2H-pyran-4-yl Ester 2-Butenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H65NO13/c1-23(2)41-28(7)35(56-37(49)18-17-36(48)45-38-31(46)15-16-32(38)47)22-44(53,58-41)30(9)40(51)29(8)42-33(54-10)14-12-13-24(3)19-26(5)39(50)27(6)20-25(4)21-34(55-11)43(52)57-42/h12-14,17-18,20-21,23,26-30,33,35,39-42,46,50-51,53H,15-16,19,22H2,1-11H3,(H,45,48)/b14-12+,18-17+,24-13+,25-20+,34-21-/t26-,27+,28-,29-,30-,33-,35+,39-,40+,41+,42+,44+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@](C)([C@@](C#C)(OC(C=C)=O)CC4)[C@]34[H])=C1 |
| Nombre IUPAC | [(2R,4R,5S,6R)-2-hidroxi-2-[(2S,3R,4S)-3-hidroxi-4-[(2R,3S,4E,6E,9S,10S,11R,12E,14Z)-10-hidroxi-3,15-dimetoxi-7,9,11,13-tetrametil-16-oxo-1-oxaciclohexadeca-4,6,12,14-tetraen-2-il]pentan-2-il]-5-metil-6-propan-2-iloxan-4-il] (E)-4-[(2-hidroxi-5-oxociclopenten-1-il)amino]-4-oxobut-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 815.99 |