Learn More
Bafilomicina A1, TRC
Código de producto. 30133388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133388 10 mg 10 miligramos
30136243 5 mg 5 miligramos
30011996 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88899-55-2
Fórmula molecular C35H58O9
Peso molecular (g/mol) 622.83
Sinónimo 21-O-De(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)-2-demethyl-2-methoxy-24-methyl-hygrolidin Oxacyclohexadecane, hygrolidin deriv., (-)-Bafilomycin A1, NSC 381866, [7R-[3Z,5E,7R*,8S*,9S*,11E,13E,15S*,16R*[1S*,2R*,3S*(2R*,4R*,5S*,6R*)]]]-8-Hydroxy-16-[2-hydroxy-1-methyl-3-[tetrahydro-2,4-dihydroxy-5-methyl-6-(1-methylethyl)-2H-pyran-2-yl]butyl]-3,15-dimethoxy-5,7,9,11-tetramethyl-oxacyclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-one
Nombre IUPAC (3Z,5E,7R,8S,9S,11E,13E,15S,16R)-16-[(2S,3R,4S)-4-[(2R,4R,5S,6R)-2,4-dihidroxi-5-metil-6-propano-2-yloxano-2-il]-3-hidroxipentano-2-il]-8-hidroxi-3,15-dimetoxi-5,7,9,11-tetrametil-1-oxciclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-one
SMILES OCC(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bafilomycin A1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1