Learn More
Bafilomycin A1, MedChemExpress
Código de producto. 16464376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16464376 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16464376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100558
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bafilomycin A1 (BafA1) is a specific and reversible inhibitor of vacuolar H+-ATPase (V-ATPase) with IC50 values of 4-400 nmol/mg. Bafilomycin A1, a macrolide antibiotic, is also used as an autophagy inhibitor at the late stage. Bafilomycin A1 blocks autophagosome-lysosome fusion and inhibits acidification and protein degradation in lysosomes of cultured cells. Bafilomycin A1 induces apoptosis.
Bafilomycin A1 (BafA1) is a specific and reversible inhibitor of vacuolar H+-ATPase (V-ATPase) with IC50 values of 4-400 nmol/mg. Bafilomycin A1, a macrolide antibiotic, is also used as an autophagy inhibitor at the late stage. Bafilomycin A1 blocks autophagosome-lysosome fusion and inhibits acidification and protein degradation in lysosomes of cultured cells. Bafilomycin A1 induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bafilomycin A1
Forma física Powder
CAS 88899-55-2
Color Blanco
Cantidad 100 μg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H58O9
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo BafA1
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (160.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C[C@H]([C@](O[C@@H]1C(C)C)(C[C@@H](O)[C@@H]1C)O)[C@H](O)[C@@H]([C@](OC(/C(OC)=C/C(C)=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)C2)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C2\C)OC)C
Peso molecular (g/mol) 622.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.83
Porcentaje de pureza 95.0%