Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bafilomicina A1, 95 %
Código de producto. 10295441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
10295441 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 10295441 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328120001
Solicitar formato a granel o personalizado
La bafilomicina A1, CAS # 88899-55-2, es un inhibidor de las ATPasas vacuolares de Streptomyces griseus que tiene actividad antibacteriana, antifúngica y antineoplásica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La bafilomicina A1 es un potente inhibidor específico de las ATPasas vacuolares
  • Es un antibiótico macrólido y muestra actividad fungicida
Aplicación
  • La bafilomicina A1 tiene actividad antibacteriana, antifúngica y antineoplásica
  • Puede ser inmunodepresor
  • Puede prevenir la maduración de las vacuolas autofágicas inhibiendo la fusión entre autofagosomas y lisosomas
  • Es un potente inhibidor selectivo de la ATPasa vacuolar tipo H+ (V-ATPasa)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bafilomycin A1
Tipo Bafilomycin A1
Nombre de nota 95%
Forma física Polvo o sólido
CAS 88899-55-2
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C35H58O9
Número MDL MFCD06795130
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dmso
Clave InChI XDHNQDDQEHDUTM-XRCNURIOSA-N
SMILES CC1CC(=CC=CC(C(OC(=O)C(=CC(=CC(C1O)C)C)OC)C(C)C(C(C)C2(CC(C(C(O2)C(C)C)C)O)O)O)OC)C
Nombre IUPAC (3Z,5E,7S,8R,9R,11Z,15R,16S)-16-[(2R,3S,4R)-4-[(2S,4S,5R,6S)-2,4-Dihidroxi-5-metil-6-propan-2-iloxan-2-il]-3-hidroxipentan-2-il]-8-hidroxi-3,15-dimetoxi-5,7,9,11-tetrametil-1-oxaciclohexadeca-3,5,11,13-tetraen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 622.84
PubChem CID 133268469
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.8
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bafilomycin A1
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.