Learn More
Melford Bafilomicina A1
Descripción
La bafilomicina A1 es un inhibidor potente y selectivo de la H+-ATPasa de tipo vacuolar (V-ATPasa), una enzima responsable de mantener el pH ácido en compartimentos celulares como los lisosomas y los endosomas.
En el campo de las ciencias de la vida, la bafilomicina A1 se utiliza principalmente como herramienta de investigación para investigar el papel de la V-ATPasa y la acidificación lisosomal en varios procesos celulares. Al inhibir la V-ATPasa, la bafilomicina A1 altera la acidificación de los compartimentos celulares, lo que a su vez afecta procesos como la degradación de proteínas, la autofagia, la endocitosis y el tráfico vesicular.
La bafilomicina A1 se puede utilizar para estudiar la autofagia, un proceso celular implicado en la degradación y el reciclaje de componentes celulares. Al inhibir la V-ATPasa, la bafilomicina A1 bloquea el paso final de la autofagia, evitando la fusión de los autofagosomas con los lisosomas e inhibiendo así la degradación autofágica.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bafilomycin A1 |
| CAS | 88899-55-2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C35H58O9 |