Learn More
MedChemExpress BAFF/TNFSF13B Protein, Human (CHO)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Cantidad | 10 μg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | Approximately 17 kDa |
| Sinónimo | rHuBAFF/TNFSF13B∣ BLYS∣ TALL1∣ THANK∣ ZTNF4∣ TALL-1∣ TNFSF20 |