Learn More
Bafetinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bafetinib |
| CAS | 859212-16-1 |
| Fórmula molecular | C30 H31 F3 N8 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[3-([4,5'-Bipyrimidin]-2-ylamino)-4-methylphenyl]-4-[[(3S)-3-(dimethylamino)-1-pyrrolidinyl]methyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide, INNO 406, NS 187 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H31F3N8O/c1-19-4-7-23(13-27(19)39-29-36-10-8-26(38-29)22-14-34-18-35-15-22)37-28(42)20-5-6-21(25(12-20)30(31,32)33)16-41-11-9-24(17-41)40(2)3/h4-8,10,12-15,18,24H,9,11,16-17H2,1-3H3,(H,37,42)(H,36,38,39)/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1CCN(Cc2ccc(cc2C(F)(F)F)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cncnc5)c3)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]metil]-N-[4-metil-3-[(4-pirimidin-5-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]-3-(trifluorometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 576.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 576.2573 |