Learn More
Thermo Scientific™ Bafetinib, 95 %
Código de producto. 17171126 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17171126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17171126 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 467941000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bafetinib
CAS 859212-16-1
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C30 H31 F3 N8 O
Formula Weight (peso de la fórmula) 576,62
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%