Learn More
Baeocistin, TRC
Código de producto. 30133785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133785 50 mg 50 miligramos
30004856 5 mg 5 miligramos
30011057 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB11531550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21420-58-6
Fórmula molecular C11 H15 N2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 270.222
Sinónimo N-desmethyl Psilocybin, 3-(2-(methylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl, dihydrogen phosphate, 1H-Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, dihydrogen phosphate (ester) (9CI), Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI), Baeocystin, Beocystin, [3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl] dihydrogen phosphate, 1H-Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, 4-(dihydrogen phosphate), 3-[2-(methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol 4-(dihydrogen phosphate)
Nombre IUPAC [3-[2-(metilamino)etilo]-1H-indol-4-il] dihidrógeno fosfato
SMILES CNCCc1c[nH]c2cccc(OP(=O)(O)O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Baeocystin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N2O4P/c1-12-6-5-8-7-13-9-3-2-4-10(11(8)9)17-18(14,15)16/h2-4,7,12-13H,5-6H2,1H3,(H2,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0769
Porcentaje de pureza >95%