Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™, técnico
Código de producto. 16209881 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10000 g
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16209881 10000 g 10 Kg
16219881 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16209881 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 288610
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza con medios de cultivo deshidratados. El aditivo de medios de cultivo deshidratados BD Difco™ Bacto™: frasco de extracto de levadura es un aditivo importante.
  • Extracto de levadura
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • Porción soluble en agua de levadura autolisada. Fuente del complejo de vitamina B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad LUO, MUO
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Mamíferos, insectos, microbios
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios bacterianos
Formato Balde
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo deshidratados
Línea de productos Bacto
Cantidad 10000 g
Fuente Libre de material de origen animal