Learn More
Gibco™ Triptosa Bacto™
Código de producto. 16289751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16289751 10 kg 10 Kg
16299751 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16289751 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211709
Edge
Hidrolizado enzimático mixto con propiedades nutricionales distintivas.
Bacto Tryptose is a mixed enzymatic hydrolysate with distinctive nutritional properties. The digestive process of tryptose results in assorted peptides of higher molecular weight suitable for long-chain amino acid requirements.
Features:
  • Reported as beneficial for cell culture applications
  • Animal origin (AO) nutritional supplement
Applications of Bacto Tryptose include:
  • Tryptose is very useful for cultivation of streptococci, pneumococci, meningococci, and other fastidious organisms.
  • Tryptose Peptone is often used as a biomass enhancer for recombinant Escherichia coli production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Línea de productos Bacto
Cantidad 10 kg
Fuente Origen animal