Learn More
Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin Hydrolysate
Descripción
Este suplemento es una mezcla de péptidos, aminoácidos y carbohidratos, tanto simples como complejos. Los clientes han utilizado con éxito el hidrolizado de lactoalbúmina TC Gibco™ Bacto™ para favorecer la proliferación de varios tipos de células de mamíferos, bacterias e insectos. Este hidrolizado se ha utilizado para producir proteínas recombinantes y vacunas para animales. Algunos clientes también han utilizado este suplemento como un medio de enriquecimiento de aminoácidos para medios de cultivo de células de mamíferos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de cultivo | Mamífero |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Para utilizar con (aplicación) | Tipos de células de mamíferos, bacterias e insectos, proteínas recombinantes y vacunas para animales |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 10 kg |
| Fuente | Origen animal |