Learn More
Gibco™ Bacto™ Soytone
Descripción
- Deshidratado
- 500g
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Hidrolizado enzimático de soja |
| Línea de productos | Bacto |
| Cantidad | 500 g |
| Fuente | Origen animal, porcina |