Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Código de producto. 17314473
Change view
Click to view available options
Volumen de llenado:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de llenado unitSize
17314473 10 kg 10 Kg
17304473 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17314473 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4973702
El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana.Es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli.
  • El medio de producción de fermentación (FPM) Gibco Bacto CD Supreme es un medio químicamente definido para la fermentación microbiana
  • Es un medio de polvo deshidratado (DPM) diseñado específicamente para aplicaciones de fermentación que admiten cultivos de alta densidad celular de Escherichia coli
  • El FPM Bacto CD Supreme se define químicamente, sin hidrolizato y sin componentes de origen animal
  • No ha estado en contacto con el material de origen animal durante el procesamiento y, por lo tanto, no supone ningún riesgo de TSE
Las características del FPM Bacto CD Supreme incluyen:
  • Reduce la variabilidad del rendimiento de lote a lote con una formulación 100 % definida químicamente
  • Elimina el riesgo de bacteriófago y contaminación por BSE/TSE
  • Optimiza el flujo de trabajo de fermentación agilizando, reduciendo o eliminando los pasos
  • Aumenta el crecimiento y los rendimientos de producción; muestra que apoya el crecimiento de una variedad de cepas de E. coli, entre las que se incluyen DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10 y otros
  • Los métodos de esterilización flexibles permiten esterilizar el medio o esterilizarlo en autoclave
  • Formato ampliable para satisfacer sus necesidades de desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Medio de polvo deshidratado
Tipo de producto Definido químicamente, sin componentes de origen animal, sin peptona
Volumen de llenado 10 kg
Para utilizar con (aplicación) Fermentación microbiana
Incluye Sin antibióticos
Línea de productos Gibco y Bacto
Cantidad 10 kg
Designaciones de cepas Escherichia coli
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.