Learn More
Gibco™ Casitona Bacto™
Código de producto. 16299851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16299851 10 kg 10 Kg
16209861 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16299851 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 225910
Fabricado con digestión pancreática de caseína. BD Difco™ Bacto™ Casitone forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Digestión pancreática de caseína
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Producción de proteínas recombinantes basadas en «Escherichia coli»
Línea de productos Bacto
Cantidad 10 kg
Fuente Origen animal, caseína