Learn More
Gibco™ Casitona Bacto™
Código de producto. 16209861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16209861 500 g 500 g
16299851 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16209861 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 225930
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Fabricado con digestión pancreática de caseína. BD Difco™ Bacto™ Casitone forma parte de una amplia selección de medios deshidratados.
  • Digestión pancreática de caseína
  • Deshidratado
  • Medios de cultivo
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Producción de proteínas recombinantes basadas en Escherichia coli
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal, caseína