Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical
Código de producto. 16289851 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16289851 500 g 500 g
16279851 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16289851 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 223120
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Adecuados para su uso en la producción de la toxina diftérica. Los ácidos BD Difco™ Bacto™ Casamino comprenden caseína hidrolizada por ácido con una baja concentración de hierro y cloruro de sodio.
  • Formato deshidratado
  • Peptonas/hidrolisados
  • Libre de DNR (látex)
Certifications
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto ácidos Casamino
Formato Frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios de cultivo basados en animales
Línea de productos Bacto
Grado de pureza o calidad Técnico
Cantidad 500 g
Fuente Origen animal, caseína