Learn More
Gibco™ Ácidos casamino Bacto™
Código de producto. 16269851 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16269851 500 g 500 g
16249851 2 kg 2 Kg
16259851 10 kg 10 Kg
16815633 10 kg 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16269851 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 223050
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO) que contiene bajo contenido de hierro y sal, lo que lo convierte en un suplemento excelente para formulaciones de medios en las que los requisitos de nitrógeno son mínimos.
Hidrólisis ácida de caseína de origen animal (AO).
  • Formato deshidratado
  • Peptonas/hidrolisados
  • Libre de DNR (látex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Casamino Acids
Línea de productos Bacto
Cantidad 500 g